주요 문서
PHL82590
3-Methyl ellagic acid
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
3-O-Methylellagic acid, 2,3,7-Trihydroxy-8-methoxy-[1]benzopyrano[5,4,3-cde][1]benzopyran-5,10-dione, 2,7,8-Trihydroxy-3-methoxychromeno[5,4,3-cde]chromene-5,10-dione, Ellagic acid 3-methyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H8O8
CAS Number:
Molecular Weight:
316.22
Beilstein:
1403110
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
powder
제조업체/상표
PhytoLab
SMILES string
COc1c(O)cc2C(=O)Oc3c(O)c(O)cc4C(=O)Oc1c2-c34
InChI
1S/C15H8O8/c1-21-11-7(17)3-5-9-8-4(15(20)23-13(9)11)2-6(16)10(18)12(8)22-14(5)19/h2-3,16-18H,1H3
InChI key
FAARLWTXUUQFSN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)