주요 문서
PHL80620
Pseudolaric acid A
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H28O6
CAS Number:
Molecular Weight:
388.45
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O1[C@]([C@H]2[C@@]3([C@@](CC2)(CC=C(CC3)C)C1=O)OC(=O)C)(C)\C=C\C=C(/C)\C(=O)O
InChI
1S/C22H28O6/c1-14-7-11-21-12-9-17(22(21,13-8-14)27-16(3)23)20(4,28-19(21)26)10-5-6-15(2)18(24)25/h5-7,10,17H,8-9,11-13H2,1-4H3,(H,24,25)/b10-5+,15-6+/t17-,20+,21+,22-/m0/s1
InChI key
GOHMRMDXUXWCDQ-MPVZDDSSSA-N
일반 설명
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)