주요 문서
PHL80141
Fumaric acid
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOOCCH=CHCOOH
CAS Number:
Molecular Weight:
116.07
Beilstein:
605763
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
vapor pressure
1.7 mmHg ( 165 °C)
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
solid
autoignition temp.
1364 °F
expl. lim.
40 %
제조업체/상표
PhytoLab
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
InChI key
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica pimpinella silybum
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
523.4 °F
Flash Point (°C)
273 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)