주요 문서
PHL80106
2-Hydroxyethyl salicylate
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Ethylene glycol monosalicylate, Ethylene glycol salicylate, Salicylic acid 2-hydroxyethyl ester, Salicylic acid ethylene glycol ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOC6H4COOCH2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
182.17
Beilstein:
2255685
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
liquid
제조업체/상표
PhytoLab
refractive index
n20/D 1.548 (lit.)
bp
166 °C/13 mmHg (lit.)
density
1.244 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O4/c10-5-6-13-9(12)7-3-1-2-4-8(7)11/h1-4,10-11H,5-6H2
InChI key
LVYLCBNXHHHPSB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
339.8 °F - DIN 51758
Flash Point (°C)
171 °C - DIN 51758
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)