주요 문서
PHL23737
Thymoquinone
new
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Thymoquin, 2-Isopropyl-5-methyl-1,4-benzoquinone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
164.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
기술
HPLC: suitable
bp
230-232 °C (lit.)
mp
45-47 °C (lit.)
응용 분야
food and beverages
pharmaceutical
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)C1=CC(=O)C(C)=CC1=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-6(2)8-5-9(11)7(3)4-10(8)12/h4-6H,1-3H3
InChI key
KEQHJBNSCLWCAE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)