주요 문서
PHL22330
Melatonin
new
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Circadin, Melatol, Melatonine, Melaxen, Melovine, Regulin, Slenyto, N-Acetyl-5-methoxytryptamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H16N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
232.28
Beilstein:
205542
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
기술
HPLC: suitable
mp
116.5-118 °C (lit.)
응용 분야
food and beverages
pharmaceutical
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccc2[nH]cc(CCNC(C)=O)c2c1
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
InChI key
DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)