주요 문서
LMPS070
Polysulfide in light mineral oil
0.0300% (300 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Quality Level
양식
liquid
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Paragon Scientific Ltd
농도
0.0300% (300 ppm)
SMILES string
S(SC(C(C(C)(C)C)C)(C)C)SC(C(C(C)(C)C)C)(C)C
InChI
1S/C18H38S3/c1-13(15(3,4)5)17(9,10)19-21-20-18(11,12)14(2)16(6,7)8/h13-14H,1-12H3
InChI key
AVVJXRYTKMKDQS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)