기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: SUPELCOSIL LC-NH2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (58338)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (25:75, A:B)
flow rate: 1 mL/min
temp.: ambient
detector: refractive index (RI)
injection: 2 μL
sample: 10 mg/mL in water
적합성
application for HPLC
응용 분야
food and beverages
법적 정보
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
분석물
설명
Fructose, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Dextrose, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sucrose, suitable for microbiology, ACS reagent, ≥99.0%
Maltose solution, BioReagent, for molecular biology, ~20% in H2O
Lactose, pharmaceutical secondary standard; traceable to USP and PhEur
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.