기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express HILIC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase: 5 mM ammonium formate in acetonitrile:water (90:10, v/v)
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: TOF/MS
detector: 2.0 μL
sample: 300 ng/mL in acetonitrile
적합성
application for HPLC
응용 분야
clinical
forensics and toxicology
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
(R)-(-)-Bromo-DragonFLY hydrochloride solution, 1 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
(±)-2,5-Dimethoxy-4-Iodoamphetamine hydrochloride solution, 1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
(±)-2,5-Dimethoxy-4-bromoamphetamine hydrochloride solution, 1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
2C-B-FLY hydrochloride solution, 1 mg/mL in acetonitrile: water (9:1), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
분석 컬럼
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.