기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Zenix SEC-150, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm, 150 Å particles (Z777018)
column: Zenix SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm, 300 Å particles (Z777033)
mobile phase: 150 mM sodium phosphate, pH 7
flow rate: 1 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 214 nm
injection: 10 μL
sample: protein mixture
적합성
application for HPLC
응용 분야
clinical
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
분석물
설명
Thyroglobulin from bovine thyroid, powder, ≥90% (agarose gel electrophoresis)
γ-Globulins from human blood, ≥99% (electrophoresis)
Ovalbumin (257-264) chicken, ≥97% (HPLC)
Ribonuclease A from bovine pancreas, for molecular biology, ≥70 Kunitz units/mg protein, lyophilized
4-Aminobenzoic acid, analytical standard
분석 컬럼
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.