기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Proteomix SCX-NP5, 25 cm x 4.6 mm I.D. (PEEK hardware), 5 μm particles (Z777164)
mobile phase: (A) 2.4 mM Tris, 1.5 mM imidazole, 11.6 mM piperazine, pH 6.0; (B) A + 0.5 M NaCl, pH 10.5
flow rate: 0.8 mL/min
detector: UV, 280 nm
injection: 20 μL
sample: MAb 321 (5 mg/mL)
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.