주요 문서
G006021
HPLC Analysis of Peptides on Proteomix® SCX-NP3, Volatile Buffer, ELSD and UV Detection
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Proteomix SCX-NP3, 5 cm x 4.6 mm I.D., 3 μm particles (Z777151)
mobile phase: (A) 5 mM ammonium acetate; (B) 50 mM ammonium acetate:acetonitrile (4:1, v:v)
gradient: 0 to 50% B in 20 min
flow rate: 0.6 mL/min
detector: ELSD (SofTA) and UV, 280 nm
injection: 5 μL
sample: 0.1 mg/mL
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)