주요 문서
G005973
HPLC Analysis of Asparaginase on Zenix® SEC-150
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Zenix SEC-150, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm particles (Z777018)
mobile phase: 150 mM sodium phosphate, pH 7.0
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 1015 psi (70 bar)
column temp.: ambient
detector: UV, 280 nm
inj. temp.: 5 μL
sample: asparaginase (2.0 mg/mL in water), RT 10.895 minute, MW 5000-6000, pI 4.85
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)