주요 문서
G005971
Stability and Reproducibility of Zenix® 300 under High Salt and High pH Mobile Phase Conditions
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Zenix SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm particles (Z777018)
mobile phase: 50 mM sodium phosphate + 1 M NaCl, pH 8.5
flow rate: 1.0 mL/min
pressure: 1450 psi (100 bar)
column temp.: 25 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 5 μL
sample: each compound 1 mg/mL except uracil, 0.1 mg/mL
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
분석물
설명
    Thyroglobulin 1 mg/mL
    Bovine serum albumin (BSA) 1 mg/mL
    Ribonuclease A 1 mg/mL
    Uracil 1 mg/mL
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)