주요 문서
G005962
HPLC Separation of an Oligonucleotide and Its Degradation Fragments on Proteomix® SAX-NP5
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Proteomix SAX-NP5, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (Z777228)
mobile phase: (A) 25 mM Tris, 1 mM EDTA 10% acetonitrile (8.0 pH); (B) A + 1.0 M NaCl
gradient: 0 to 75% B in 50 min
flow rate: 0.5 mL/min
detector:
sample: Oligonucleotide (MW 12196) and its degradation fragments
적합성
application for HPLC
응용 분야
forensics and toxicology
life science and biopharma
법적 정보
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)