주요 문서
G005961
HPLC Separation of an Oligonucleotide and Impurities on Proteomix® SAX-NP5 versus Porous SAX
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Proteomix SAX-NP5, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (Z777228)
mobile phase: (A) 0.025 M Tris buffer pH9; (B) A + 1.0 M LiCi
gradient: 30 to 75% B in 45 min
flow rate: 1.0 mL/min
detector: UV, 260 nm
injection: 50 μL
sample: 50-mer Oligo
적합성
application for HPLC
응용 분야
forensics and toxicology
life science and biopharma
법적 정보
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)