주요 문서
G005953
HPLC Analysis of Fusion Protein on Zenix®-C SEC-300
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Zenix-C SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm particles (Z777092)
mobile phase: 150 mM sodium phosphate buffer, pH 7.0 + 200 mM NaCl
flow rate: 1.0 mL/min
pressure: 1102 psi (76 bar)
column: 25 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 10 μL
sample: 1 mg/mL fusion protein
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)