기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Antibodix WCX-NP10, 25 cm x 4.6 mm I.D., 10 μm particles (Z777272)
mobile phase: (A) 10 mM sodium phosphate buffer, pH 7.5; (B), A + 100 mM NaCl
gradient: 15 to 65% B in 60 min
flow rate: 0.8 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 10 μL
sample: MAb-X22, 1.5 mg/mL
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
Antibodix is a registered trademark of Sepax Technologies
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.