기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
sample/matrix: 0.5 g purple nitrile glove
thermal desorption tube: Carbotrap® 300 Glass-Fritted Thermal Desorption Tube, 1/4 in O.D. x 3.5 in L (30141-U)
desorption process: 350 °C with 10 min hold
transfer line/valve temp.: 180 °C
column: SPB®-HAP, 60 m x 0.32 mm I.D., 4 μm (25020-U)
oven: 40 °C (3 min), 12 °C/min to 200 °C (20 min)
detector: MSD
MSD interface: 210 °C
carrier gas: helium
dry purge: 15 min
적합성
application for air monitoring
응용 분야
air monitoring
industrial hygiene
일반 설명
Qualitative volatile headspace outgassing from purple nitrile gloves using the ATIS system with analysis by thermal desorption.
법적 정보
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Carbon disulfide
Methacrylic acid
Diethylcyanamide
N,N-Diethylformamide
6-Methyl-5-hepten-2-one
4-Cyanocyclohexene
Naphthalene
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.