기술
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
검사 파라미터
sample preparation: derivatization procedure: Add 100 μL of PFBOA solution (6 g/L) to 10 mL of deionized water in a 20 mL glass vial and seal. (Insert the PDMS/DVB SPME fiber in the headspace of the PFBOA solution for 10 min at 50 °C.)
sample/matrix: 10 mL of degassed beer, 3.5 gm sodium chloride in 20 mL vial
SPME fiber: PDMS-DVB, 23 guage, 65 μm, Auto, Pk/3 (57345-U)
extraction: 60 min, headspace, 50 °C, agitation (5 min on, 30 min off)
desorption process: 0.10 min, 250 °C
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm (28473-U)
oven: 40 °C, 7 °C/min to 250 °C (14 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: MSD, SIM
MSD interface: 275 °C
carrier gas: helium, 1.1 mL/min
injection: splitless
liner: 0.75 mm I.D. SPME liner
sample: Beer
적합성
application for SPME
응용 분야
food and beverages
분석 메모
법적 정보
SPME 파이버
관련 제품
표준 물질
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.