기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express HILlC, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53970-U)
mobile phase: [A] 100 mM ammonium acetate, pH 5.0 with acetic acid; [B] water; [C] acetonitrile; (09:01:90, A:B:C)
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 812 psi (56 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 2 μL
sample: Dilute 1:9 in acetonitrile
적합성
application for HPLC
응용 분야
food and beverages
분석 메모
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express HILIC for the efficient separation of common drink additives used in caffeinated energy drinks. The analysis was performed with UVand ELSD detectors in series, this chromatogram being from the UV.
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Caffeine
Benzoic acid
Sorbic acid
분석 컬럼
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.