주요 문서
G005743
HPLC Analysis of Steroids on Ascentis® Express F5
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express F5, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53591-U)
mobile phase: [A] water; [B] methanol; (50:50, A:B)
flow rate: 0.8 mL/min
pressure: 2393 psi (165 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 240 nm
injection: 5 μL
sample: 10 μg/mL of each in 90: 10, water: methanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
clinical
분석 메모
Sample concentrations at 10 ug/mL in 90:10 water:methanol. Acetonitrile does not provide adequate selectivity on this phase. Mass spec was used for peak identification.
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Hydrocortisone
    Prednisolone
    Prednisone
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)