기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express RP-Amide, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53913-U)
mobile phase: [A] 0.1% (v/v) TFA in [B] water
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 210 nm
injection: 1 μL
sample: 0.2 - 4 g/L in mobile phase
적합성
application for HPLC
응용 분야
chemicals and industrial polymers
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
분석 메모
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express RP-Amide for the analysis of organic acids under 100% aqueous conditions.
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Citric acid
Acrylic acid
Fumaric acid
분석 컬럼
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.