기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Cyano, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (577306-U)
mobile phase: [A] 0.1% ammonium acetate in water; [B] 0.1% ammonium acetate in acetonitrile; (70:30, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: 20 μg/mL in 80:12:8, water: acetonitrile: dimethylsulfoxide
적합성
application for HPLC
응용 분야
industrial hygiene
분석 메모
This application demonstrates the suitability of Ascentis Cyano for the efficient separation of isocyanate derivatives.
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.