기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express RP Amide, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53913-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium formate in water; [B] 10mM ammonium formate in acetonitrile; (75:25, A:B)
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+)
injection: 2 μL
sample: 500 ng/mL in water
적합성
application for HPLC
응용 분야
forensics and toxicology
분석 메모
This applic.ation demonstrates the suitability of Ascentis Express RP-Amide for the efficient separation of common drink additives used in diet cola
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석 컬럼
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.