주요 문서
G005687
LC/MS Analysis of Cocaine, Cocaethylene, Oxycodone, and Noroxycodone on Discovery® HS F5
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Discovery HS F5, 5 cm x 2.1 mm I.D., 3 μm particles (567500-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium formate in water, pH 6.8; [B] 10mM ammonium formate in acetonitrile, pH 6.8; (10:90, A:B)
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+)
injection: 2 μL
sample: 200 ng/mL in 25:75, water:acetonitrile
적합성
application for HPLC
응용 분야
forensics and toxicology
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Oxycodone
    Cocaethylene
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)