기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Si, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581512-U)
mobile phase: [A] hexane; [B] ethyl acetate; [C] isopropanol; (85:10:5, A:B:C)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 450 nm
injection: 10 μL
sample: 50-100 μg/mL hexane
적합성
application for HPLC
응용 분야
vitamins, nutraceuticals, and natural products
분석 메모
Ascentis silica is used in the analysis of naturally occurring carotenoid pigments in the form of alcohols, xanthophyll and astaxanthin.
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Astaxanthin
Xanthophyll
이동상 성분
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.