기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express HILlC, 5 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53967-U)
mobile phase: [A] 100 mM ammonium formate, pH 3.0 with formic acid; [B] acetonitrile; (10:90, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: ELSD, 55 °C, 3.5 bar nitrogen
injection: 2 μL
sample: 1000 μg/mL in 10:90, water: acetonitrile
적합성
application for HPLC
응용 분야
vitamins, nutraceuticals, and natural products
분석 메모
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express HILIC for the efficient separation of caffeine and taurine. Elution is by aqueous normal phase (ANP) as an increase in organic will increase retention.
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Caffeine
Taurine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.