주요 문서
G005679
HPLC Analysis of Bile Acids on Ascentis® Express C18
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express C18, 5 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53826-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium acetate, pH 4 (adjusted with acetic acid); [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
gradient: 20 to 100% B in 10 min
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(-) in SIR mode
injection: 5 μL
sample: 10 μg/mL
적합성
application for HPLC
응용 분야
clinical
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Dehydrocholic acid
    Cholic acid
    Chenodeoxycholic acid
    Deoxycholic acid
    Lithocholic acid
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)