기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express RP-Amide, 15 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53919-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile
gradient: 5 to 53% B in 70 min
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 240 nm
injection: 5 μL
sample: 20 mg/L (except terbuthylazin desethyl and terbuthylazine 60 mg/L) in 60:40, water: acetonitrile
적합성
application for HPLC
응용 분야
agriculture
chemicals and industrial polymers
분석 메모
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express RP-Amide for the efficient separation of 16 triazine and phenyl urea compounds. Lower column temperature can improve resolution of the critical pair.
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Atrazine-desisopropyl
Atrazine-desethyl
Carbendazim
Terbumeton-desethyl
Simazine
Terbuthylazin-desethyl
Cyanazine
Atrazine
Chlortoluron
Isoproturon
Terbumeton
Diuron
Propazine
Terbuthylazine
Linuron
Terbutryn
모두 보기 (16)
분석 컬럼
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.