기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express Phenyl-Hexyl, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53336-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile
gradient: 20 to 100% B in 10 min; held at 100% B for 0.5 min
flow rate: 0.3 mL/min
pressure: 160 bar (2320 psi)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 227 nm
injection: 5 μL
sample: 20 mg/mL in water:acetonitrile (50:50); sonicate 15 minutes; filter 0.45 μm;
dilute to water:acetonitrile (80:20)
적합성
application for HPLC
응용 분야
vitamins, nutraceuticals, and natural products
분석 메모
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express Phenyl-Hexyl for the efficient separation of withania extract.
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Withanoside IV
Withanoside V
Withaferin A
12-Deoxywithastramonolide
Withanolide A
Withanone
Withanolide B
분석 컬럼
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.