주요 문서
G005608
LC-MS Analysis of Explosives on Ascentis® Express C18
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53814-U)
mobile phase: [A] methanol; [B] water; (50:50, A:B)
flow rate: 0.9 mL/min
column temp.: 50 °C
detector: MS: APCI(-)
injection: 5 μL
sample: 100 ng/mL in 50:50, methanol:water
적합성
application for HPLC
응용 분야
forensics and toxicology
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    HMX
    RDX
    1,3,5-Trinitrobenzene
    1,3-Dinitrobenzene
    2,4,6-Trinitrotoluene
    2,4-Dinitrotoluene
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)