주요 문서
G005607
LC-MS/MS Analysis of Melamine Extracted from Milk on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express HILIC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium formate in 10:90 (v/v) water:acetonitrile; [B] 10 mM ammonium formate in 30:70 (v/v) water:acetonitrile
gradient: held at 0% B for 5 min; 0 to 100% B in 0.1 min; held at 100% B for 4.9 min; 100 to 0% B in 0.1 min; held at 0% B for 4.9 min
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: ABI 3200 Q-Trap
injection: 2 μL
sample: SPE extract from spiked milk
적합성
application for HPLC
응용 분야
food and beverages
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Melamine, analytical standard
이동상 성분
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)