주요 문서
G005606
HPLC Analysis of 2-AMP and Piroxicam on Ascentis® Express F5
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53590-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium formate, pH=3; [B] acetonitrile; (75:25, A:B)
flow rate: 0.8 mL/min
pressure: 1635 psi (113 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: 100 μg/mL Piroxicam and 10 μg/mL 2-AMP in mobile phase
적합성
application for HPLC
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    2-Aminopyridine
    Piroxicam
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)