기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
sample/matrix: UAE (Ultrasonic Extraction) maté extract (dried and minced leaves (7.5 g) from maté were extracted with 225 mL of methanol in an ultrasonic bath, thermostated at 75 ± 0.5 °C (potency: 90 W; frequency: 40 kHz))
column: Ascentis Express C18, 150 x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53829-U)
mobile phase: [A] water, pH 3 with formic acid; [B] acetonitrile, pH 3 with formic acid
gradient: 0 to 5% B in 20 min; 5 to 40% B in 30 min
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: PDA: range 215- 420 nm (8 μL detector cell volume, cell temp. 40 °C, sampling rate 12.5 Hz, time constant 0.025 s)
injection: 10 μL
적합성
application for HPLC
응용 분야
vitamins, nutraceuticals, and natural products
법적 정보
분석 컬럼
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.