기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 50 °C, 3 °C/min to 250 °C (5 min)
inj. temp.: 280 °C
detector: FlD, 280 °C
carrier gas: helium, 30 cm/sec, constant
injection: 1 μL, 50:1 split
sample: cinnamomum camphora essential oil diluted 1:10 in n-hexane
응용 분야
flavors and fragrances
분석 메모
Cinnamomum Camphor, also known as the camphor tree, is grown in several parts of the world including Japan, Taiwan, and Australia. Camphor, which is used in medicinal and cosmetic preparations, is derived from the leaves and wood of this tree. This application illustrates the GC analysis of the volatiles of cinnamomum camphor on the SLB-5ms.
법적 정보
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
α-Thujene
α-Pinene
Camphene
Myrcene
p-Cymene
γ-Terpinene
Linalool
(−)-trans-Pinocarveol
Menthol
(+)-Terpinen-4-ol
α-Terpineol
(±)-α-Terpinyl acetate, predominantly α-isomer
Germacrene D
모두 보기 (13)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.