주요 문서
G005522
HPLC Analysis of Oxprenolol Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Astec Cellulose DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51099AST)
mobile phase: [A] heptane; [B] isopropanol; [C] diethylamine; (80:20:0.1, A:B:C)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 15 μL
sample: oxprenolol, 1 g/L in 50:50 heptane:isopropanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
분석 메모
Oxprenolol enantiomers are resolved by normal phase chromatography.
기타 정보
Oxprenolol is a nonselective beta-blocker and is used to treat angina and hypertension.
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
이동상 성분
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)