주요 문서
G005514
HPLC Analysis of Glutethimide Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Astec Cellulose DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51099AST)
mobile phase: [A] heptane; [B] isopropanol; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 15 μL
sample: glutethimide, 1 g/L in heptane:isopropanol (50:50)
적합성
application for HPLC
응용 분야
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
분석 메모
Glutethimide enantiomers are resolved by normal phase chromatography.
기타 정보
Glutethimide is used to treat insomnia.
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    DL-Glutethimide
이동상 성분
제품 번호
설명
가격
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)