주요 문서
G005411
HPLC Analysis of Epinephrine, Epinastine, and Benzalkonium Chlorides on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express HILIC, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53981-U)
mobile phase: [A] 50 mM ammonium acetate; [B] acetonitrile; (10:90, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), XIC m/z 304 & 332 (BAC), 250 (epinastine), 180 (epinephrine)
injection: 10 μL
sample: 10 mg/L ea. in acetonitrile
적합성
application for HPLC
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)