기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express RP-Amide, 5 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53916-U)
mobile phase: [A] water with 0.1% TFA; [B] acetonitrile with 0.1% TFA
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 1146 psi (79 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 2 μL
sample: Energy Drink Diluted 1:9 in acetonitrile
적합성
application for HPLC
응용 분야
food and beverages
분석 메모
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express RP-Amide for the efficient separation of common drink additives used in caffeinated energy drinks.
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석 컬럼
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.