주요 문서
G005388
HPLC Analysis of an Energy Drink on Ascentis® Express HILIC (ELSD Detection)
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express HILIC, 5 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53967-U)
mobile phase: [A] 100 mM ammonium acetate, pH 5 (titrated with acetic acid) [B] water [C] acetonitrile; (9:1:90, A:B:C:)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ELSD, 55° C, 3.5 bar nitrogen
injection: 2 μL
sample: Energy Drink Diluted 1:9 in acetonitrile
적합성
application for HPLC
응용 분야
food and beverages
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)