주요 문서
G005373
HPLC Analysis of Antipsychotic Drugs on Ascentis® Express RP-Amide
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express RP-Amide, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53913-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate (in water); [B] 5 mM ammonium formate (in 95:5 methanol:water)
flow rate: 3 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), TIC 100 - 1000 m/z
injection: 1 μL
sample: 200 μg/L in water
적합성
application for HPLC
응용 분야
clinical
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    (2S,3S)-Hydroxybupropion hydrochloride, ≥98% (HPLC)
    Bupropion hydrochloride, ≥98% (HPLC), solid
    Fluphenazine dihydrochloride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)