주요 문서
G005363
GC Analysis of FAMEs in Palm Oil on SLB-IL111
suitable for GC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
oven: 180 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 260 °C
carrier gas: helium, 25 cm/sec
injection: 1 μL, 50:1 split
liner: 4 mm I.D., split type, cup design
sample: Characterized reference oils, methylated using BF3-methanol
prior to analysis
column: SLB-IL111, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (28927-U)
응용 분야
agriculture
food and beverages
분석 컬럼
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)