기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: SLB-IL111, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (28927-U)
oven: 180 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 260 °C
carrier gas: helium, 25 cm/sec
injection: 1 μL, 50:1 split
liner: 4 mm I.D., split type, cup design
sample: Characterized reference oils, methylated using BF3-methanol
prior to analysis
응용 분야
agriculture
food and beverages
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.