주요 문서
G005273
US EPA Method 8100: GC Analysis of Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAHs) on SLB®-5ms
suitable for GC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 80 °C (2 min), 15 °C/min to 250 °C, 8 °C/min to 300 °C (5 min)
inj. temp.: 300 °C
MSD interface: 300 °C
scan range: m/z 40 - 450
carrier gas: helium, 1.2 mL/min constant
injection: 0.5 μL splitless (1 min)
liner: 2 mm I.D., FocusLiner with taper
sample: each analyte at 10 μg/mL in methylene chloride
응용 분야
environmental
법적 정보
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Naphthalene
    Acenaphthylene
    Acenaphthene
    Fluorene
    Phenanthrene
    Anthracene
    Carbazole
    Fluoranthene
    Pyrene
    Chrysene
    Benzo[b]fluoranthene
    Benzo[j]fluoranthene
    Benzo[k]fluoranthene
    Benzo[a]pyrene
    3-Methylcholanthrene
    Dibenz[a,h]acridine
    Dibenz[a,j]acridine
    Benzo[ghi]perylene
    Dibenzo(a,e)pyrene
    Dibenzo[a,i]pyrene
    Dibenzo[a,h]pyrene
    모두 보기 (21)
추천
제품 번호
설명
가격
필요하나 제공되지 않음
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)