주요 문서
G005270
GC Analysis of Total Petroleum Hydrocarbons (TPH) on SLB®-5ms (20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 μm), Fast GC Analysis
suitable for GC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: SLB-5ms, 20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 μm (28564-U)
oven: 70 °C (0.5 min), 20 °C/min to 360 °C (1 min)
inj. temp.: 275 °C
detector: FID, 365 °C
carrier gas: hydrogen, 2.5 mL/min constant
injection: 0.50 μL, 200:1 split
liner: 2 mm I.D. straight
sample: TPH Mix 3, each analyte at 1000 μg/mL in carbon disulfide (861394-U)
응용 분야
environmental
법적 정보
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Hexane
    Heptane
    Octane
    Nonane
    Decane
    Undecane
    Dodecane
    Tetradecane
    Hexadecane
    Octadecane
    Eicosane
    Tetracosane
    Octacosane
    Dotriacontane
    Hexatriacontane
    Tetracontane
    Tetratetracontane
    모두 보기 (17)
분석 컬럼
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)