주요 문서
G005231
US EPA Method 8015 (modified): GC Analysis of Diesel Range Organics (DRO) on SLB®-5ms (20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 μm), Fast GC Analysis
suitable for GC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: SLB-5ms, 20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 μm (28564-U)
oven: 50 °C (2 min), 20 °C/min to 325 °C (1 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 350 °C
carrier gas: helium, 0.9 mL/min, constant
injection: 1 μL, splitless (splitter open at 0.5 min)
liner: 2 mm I.D., FocusLiner inlet liner
sample: each analyte at 50 μg/mL in methylene chloride
응용 분야
environmental
법적 정보
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Decane
    Dodecane
    Tetradecane
    Hexadecane
    Octadecane
    Eicosane
    Docosane
    Tetracosane
    Hexacosane
    Octacosane
    모두 보기 (10)
추천
제품 번호
설명
가격
필요하나 제공되지 않음
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)