주요 문서
G005161
HPLC Analysis of Flavanone Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 DMP, IPA:Heptane Mobile Phase
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: CYCLOBOND I 2000 DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20724AST)
mobile phase: [A] isopropanol; [B] heptane; (30:70, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: flavanone, 1 mg/mL in heptane
적합성
application for HPLC
응용 분야
vitamins, nutraceuticals, and natural products
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Flavanone, 98%
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)