기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: CYCLOBOND I 2000 DM, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20924AST)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] 20 mM ammonium acetate, pH 2.9; (20:80, A:B)
flow rate: 0.8 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 3 μL
sample: coumachlor, 1 mg/mL in acetonitrile:water (50:50)
적합성
application for HPLC
응용 분야
chemicals and industrial polymers
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Coumachlor, PESTANAL®, analytical standard
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.