기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: Astec CHIRALDEX G-PN, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (74033AST)
oven: 130 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
injection: 1 μL, 80:1 split
sample: 3 mg/mL in methanol
peak 1: R(+)-1-phenylethylamine (N-TFA derivative)
peak 2: S(-)-1-phenylethylamine (N-TFA derivative)
응용 분야
chemicals and industrial polymers
분석 메모
Can reverse elution order by using N-acetyl derivative on CHIRALDEX B-DM and B-PM, the N-chloroacetyl derivative on B-PM, or the N-TFA derivative on B-PH.
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.